Tisk…
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931586-25G OR931586-5G
APOSOR931586-25GEA 8830 CZK
APOSOR931586-25G APOSOR931586-5G
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol 98%
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082582
CAS číslo: 5057-99-8