Tisk…
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931557-1G OR931557-25G
APOSOR931557-1GEA 0 CZK
APOSOR931557-1G APOSOR931557-25G
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 98%
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002783
CAS číslo: 1914-58-5