Tisk…
2-Acetamidopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931544-5G
APOSOR931544-5GEA 3150 CZK
APOSOR931544-5G
2-Acetamidopyridine 95%
2-Acetamidopyridine
Vzorec: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023423
CAS číslo: 5231-96-9