Tisk…

4-Chloro-3,5-xylenol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific

Synonyms: 2-Chloro-5-hydroxy-3-xylene, Chloroxylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol

OR9315-25G OR9315-500G
APOSOR9315-25GEA 622 CZK
APOSOR9315-25G APOSOR9315-500G
4-Chloro-3,5-xylenol 98%
4-Chloro-3,5-xylenol
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156.61
Bod varu: 246
Bod tání: 114…116 °C
Bod vzplanutí: 132
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002324
CAS číslo: 88-04-0
Merck Index: 13,02194

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR