Tisk…
2-(4-Methylphenyl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(p-Tolyl)ethanol
OR931463-25G
APOSOR931463-25GEA 1660 CZK
APOSOR931463-25G
2-(4-Methylphenyl)ethanol 95%
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002904
CAS číslo: 699-02-5