Tisk…
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931437-25G OR931437-5G
APOSOR931437-25GEA 23580 CZK
APOSOR931437-25G APOSOR931437-5G
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide 95%
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Vzorec: C₇H₁₈N₂Si₂
MW: 186.4
Bod varu: 164
Bod tání: -23
Hustota: 0.8211
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051538
CAS číslo: 1000-70-0