Tisk…
5-Chloro-1-methylisatin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-1-methylindole-2,3-dione, 5-Chloro-1-methylindoline-2,3-dione, 5-Chloro-1-methyl-2,3-indolinedione
OR931368-1G OR931368-5G
APOSOR931368-1GEA 2650 CZK
APOSOR931368-1G APOSOR931368-5G
5-Chloro-1-methylisatin 95%
5-Chloro-1-methylisatin
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02956479
CAS číslo: 60434-13-1