Tisk…
3-Hydroxyphenylacetylene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931307-1G OR931307-5G
APOSOR931307-1GEA 612 CZK
APOSOR931307-1G APOSOR931307-5G
3-Hydroxyphenylacetylene 96%
3-Hydroxyphenylacetylene
Vzorec: C₈H₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078347
CAS číslo: 10401-11-3