2-Propoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Hydroxy-2-propoxybenzene
OR931281-5G
APOSOR931281-5GEA
1820
CZK
APOSOR931281-5G
2-Propoxyphenol 95%
2-Propoxyphenol
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06655033 CAS číslo: 6280-96-2 |