(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931230-10G
OR931230-1G
OR931230-5G
APOSOR931230-10GEA
12830
CZK
APOSOR931230-10G
APOSOR931230-1G
APOSOR931230-5G
(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol 95%
(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol
Vzorec:
C₈H₁₈O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00021929 CAS číslo: 4209-90-9 |