Tisk…
4-Chloro-N,N-dimethylbutanamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931220-1G OR931220-250MG
APOSOR931220-1GEA 12400 CZK
APOSOR931220-1G APOSOR931220-250MG
4-Chloro-N,N-dimethylbutanamide 95%
4-Chloro-N,N-dimethylbutanamide
Vzorec: C₆H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973966
CAS číslo: 22813-58-7