Tisk…
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931154-1G OR931154-5G
APOSOR931154-1GEA 1840 CZK
APOSOR931154-1G APOSOR931154-5G
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202752
CAS číslo: 67853-03-6