Tisk…
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931145-1G OR931145-250MG
APOSOR931145-1GEA 22950 CZK
APOSOR931145-1G APOSOR931145-250MG
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697062
CAS číslo: 148406-13-7