Tisk…
Dihydrolinalool 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931110-25G OR931110-100G
APOSOR931110-25GEA 3940 CZK
APOSOR931110-25G APOSOR931110-100G
Dihydrolinalool 95%
Dihydrolinalool
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059140
CAS číslo: 18479-51-1