Tisk…
2,3-Dichloroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931103-10G OR931103-1G OR931103-5G
APOSOR931103-10GEA 21100 CZK
APOSOR931103-10G APOSOR931103-1G APOSOR931103-5G
2,3-Dichloroquinoline 98%
2,3-Dichloroquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 613-18-3