Tisk…
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-4-oxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine 4-oxide
OR930984-1G OR930984-250MG
APOSOR930984-1GEA 1210 CZK
APOSOR930984-1G APOSOR930984-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-4-oxide 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-4-oxide
Vzorec: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827548
CAS číslo: 1116136-36-7