Tisk…
Isoquinoline-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930950-1G OR930950-5G
APOSOR930950-1GEA 0 CZK
APOSOR930950-1G APOSOR930950-5G
Isoquinoline-3-carbonitrile 95%
Isoquinoline-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075136
CAS číslo: 26947-41-1