Tisk…
2-Methyl-1-(p-tolyl)-2-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: alpha,alpha,4-Trimethylphenethyl Alcohol, 2-Methyl-1-(p-tolyl)propan-2-ol, 1,1-Dimethyl-2-(p-tolyl)ethanol
OR930931-5G
APOSOR930931-5GEA 5720 CZK
APOSOR930931-5G
2-Methyl-1-(p-tolyl)-2-propanol 95%
2-Methyl-1-(p-tolyl)-2-propanol
Vzorec: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00029997
CAS číslo: 20834-59-7