Tisk…
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930912-1G OR930912-5G
APOSOR930912-1GEA 857 CZK
APOSOR930912-1G APOSOR930912-5G
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 95%
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784399
CAS číslo: 33234-36-5