Tisk…
2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930885-1G OR930885-250MG
APOSOR930885-1GEA 20270 CZK
APOSOR930885-1G APOSOR930885-250MG
2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06247962
CAS číslo: 16313-77-2