Tisk…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930876-100G OR930876-10G OR930876-25G
APOSOR930876-100GEA 8700 CZK
APOSOR930876-100G APOSOR930876-10G APOSOR930876-25G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12761241
CAS číslo: 1153949-11-1