Tisk…
H-DL-Phe(3-Cl)-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930842-1G OR930842-25G OR930842-5G
APOSOR930842-1GEA 3310 CZK
APOSOR930842-1G APOSOR930842-25G APOSOR930842-5G
H-DL-Phe(3-Cl)-OH 97%
H-DL-Phe(3-Cl)-OH
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1956-15-6