Tisk…
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930824-1G OR930824-5G
APOSOR930824-1GEA 0 CZK
APOSOR930824-1G APOSOR930824-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine 95%
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine
Vzorec: C₇H₆N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13188589
CAS číslo: 23195-62-2