Tisk…
3-(Methylthio)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930751-1G OR930751-250MG
APOSOR930751-1GEA 4530 CZK
APOSOR930751-1G APOSOR930751-250MG
3-(Methylthio)benzaldehyde 95%
3-(Methylthio)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₈OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864229
CAS číslo: 73771-35-4