Tisk…

9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, technická kvalita

Dodavatel: Apollo Scientific

OR930734-1G OR930734-5G
APOSOR930734-1GEA 1740 CZK
APOSOR930734-1G APOSOR930734-5G
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, technická kvalita
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₈O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016355
CAS číslo: 792-26-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR