Tisk…
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930692-100G OR930692-25G OR930692-500G
APOSOR930692-100GEA 1870 CZK
APOSOR930692-100G APOSOR930692-25G APOSOR930692-500G
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 95%
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040484
CAS číslo: 121-00-6