Tisk…
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethyl-2-benzimidazolinone
OR930660-5G
APOSOR930660-5GEA 2110 CZK
APOSOR930660-5G
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051725
CAS číslo: 2033-30-9