4-Phenyl-5,6-dihydro-2H-pyran 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930655-1G
OR930655-250MG
APOSOR930655-1GEA
20270
CZK
APOSOR930655-1G
APOSOR930655-250MG
4-Phenyl-5,6-dihydro-2H-pyran 97%
4-Phenyl-5,6-dihydro-2H-pyran
Vzorec:
C₁₁H₁₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18432773 CAS číslo: 3174-81-0 |