Tisk…
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930619-1G OR930619-250MG
APOSOR930619-1GEA 4370 CZK
APOSOR930619-1G APOSOR930619-250MG
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800428
CAS číslo: 53590-49-1