Tisk…
(4-Formylphenoxy)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Formylphenoxy)acetic acid
OR930525-100G OR930525-25G
APOSOR930525-100GEA 10650 CZK
APOSOR930525-100G APOSOR930525-25G
(4-Formylphenoxy)acetic acid 98%
(4-Formylphenoxy)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(CHO))OCH₂COOH
MW: 180.16
Bod varu: 333
Bod tání: 215
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016613
CAS číslo: 22042-71-3