Tisk…
1-Phenyl-2-pyrrolidone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930513-100G OR930513-25G
APOSOR930513-100GEA 2440 CZK
APOSOR930513-100G APOSOR930513-25G
1-Phenyl-2-pyrrolidone 98%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003192
CAS číslo: 4641-57-0