3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR9305-1G
OR9305-5G
OR9305-25G
APOSOR9305-1GEA
827
CZK
APOSOR9305-1G
APOSOR9305-5G
APOSOR9305-25G
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₄H₅IN₂ Hustota: 1,936 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08435890 CAS číslo: 92525-10-5 |