Tisk…
N-Methyl-DL-alanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Me-DL-Ala-OH, H-N-Me-DL-Ala-OH, N-DL-Me-Ala-OH
OR930477-100G OR930477-1KG OR930477-500G
APOSOR930477-100GEA 3540 CZK
APOSOR930477-100G APOSOR930477-1KG APOSOR930477-500G
N-Methyl-DL-alanine
N-Methyl-DL-alanine
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Bod tání: 317 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063136
CAS číslo: 600-21-5