Tisk…
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-1-isopropyl-3-methylpyrazole, 1-Isopropyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
OR930472-1G OR930472-5G
APOSOR930472-1GEA 2860 CZK
APOSOR930472-1G APOSOR930472-5G
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00514520
CAS číslo: 1124-16-9