Tisk…
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
OR930471-1G OR930471-5G
APOSOR930471-1GEA 2240 CZK
APOSOR930471-1G APOSOR930471-5G
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6342 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018900
CAS číslo: 17641-08-6