Tisk…
2-Chloro-4-phenylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9304-1G
APOSOR9304-1GEA 953 CZK
APOSOR9304-1G
2-Chloro-4-phenylpyrimidine 95%
2-Chloro-4-phenylpyrimidine
Vzorec: C₁₀H₇ClN₂
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00234600
CAS číslo: 13036-50-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III