Tisk…
2,3,5-Trichlorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930342-5G
APOSOR930342-5GEA 5200 CZK
APOSOR930342-5G
2,3,5-Trichlorophenol 95%
2,3,5-Trichlorophenol
Vzorec: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002164
CAS číslo: 933-78-8