Tisk…
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: TEMPONE, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 4-Oxo-TEMPO
OR930328-25G
APOSOR930328-25GEA 2240 CZK
APOSOR930328-25G
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 95%
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Vzorec: C₉H₁₆NO₂
MW: 170,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006187
CAS číslo: 2896-70-0