Tisk…
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylate, Methyl 4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR930327-100G OR930327-25G OR930327-5G
APOSOR930327-100GEA 13360 CZK
APOSOR930327-100G APOSOR930327-25G APOSOR930327-5G
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate 96%
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₅H₅N₃O₄
MW: 171,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00505604
CAS číslo: 138786-86-4