Tisk…
2-(Ethoxymethyl)furan 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930324-10G OR930324-25G
APOSOR930324-10GEA 3770 CZK
APOSOR930324-10G APOSOR930324-25G
2-(Ethoxymethyl)furan 95%
2-(Ethoxymethyl)furan
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258625
CAS číslo: 6270-56-0