Tisk…
2,2-Diethoxypropane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Acetone diethyl Acetal
OR930301-25G OR930301-5G OR930301-100G
APOSOR930301-25GEA 7670 CZK
APOSOR930301-25G APOSOR930301-5G APOSOR930301-100G
2,2-Diethoxypropane 95%
2,2-Diethoxypropane
Vzorec: C₇H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009224
CAS číslo: 126-84-1