Tisk…

2-Chlorothiazole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR9303-25G OR9303-5G
APOSOR9303-25GEA 1700 CZK
APOSOR9303-25G APOSOR9303-5G
2-Chlorothiazole 98%
2-Chlorothiazole
Vzorec: C₃H₂ClNS
MW: 119,57 g/mol
Bod varu: 145…146 °C
Hustota: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54,4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210701
CAS číslo: 3034-52-4
EINECS: 221-228-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR