Tisk…
Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930286-1G OR930286-5G
APOSOR930286-1GEA 5390 CZK
APOSOR930286-1G APOSOR930286-5G
Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate 95%
Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137603
CAS číslo: 23973-22-0