Tisk…
Ethyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate
OR930225-1G
APOSOR930225-1GEA 1780 CZK
APOSOR930225-1G
Ethyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,2000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11975789
CAS číslo: 86477-09-0