Tisk…
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9302-5G OR9302-25G
APOSOR9302-5GEA 3230 CZK
APOSOR9302-5G APOSOR9302-25G
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.21 g/mol
Bod tání: 237…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258874
CAS číslo: 103204-69-9