Tisk…
Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-3-phenylpropanoate
OR930185-10G OR930185-1G OR930185-5G
APOSOR930185-10GEA 3310 CZK
APOSOR930185-10G APOSOR930185-1G APOSOR930185-5G
Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 95%
Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06654233
CAS číslo: 13674-16-3