Tisk…
N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930160-1G OR930160-250MG
APOSOR930160-1GEA 18420 CZK
APOSOR930160-1G APOSOR930160-250MG
N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 95%
N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine
Vzorec: C₁₁H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13191648
CAS číslo: 7546-48-7