Tisk…
2-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930137-1G OR930137-250MG
APOSOR930137-1GEA 18420 CZK
APOSOR930137-1G APOSOR930137-250MG
2-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
2-tert-Butoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258844
CAS číslo: 35129-22-7