Tisk…
4-Pyridazinemethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyridazin-4-ylmethanol
OR930101-1G OR930101-250MG
APOSOR930101-1GEA 11210 CZK
APOSOR930101-1G APOSOR930101-250MG
4-Pyridazinemethanol 97%
4-Pyridazinemethanol
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110.12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06227446
CAS číslo: 50901-43-4