Tisk…
4,5-Dichloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR930094-1G OR930094-250MG
APOSOR930094-1GEA 0 CZK
APOSOR930094-1G APOSOR930094-250MG
4,5-Dichloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine 95%
4,5-Dichloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16987934
CAS číslo: 99469-85-9